Learn More
Acétoacétate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-79244 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10366120
Marque: Thermo Scientific 107781000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1694-31-1
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00008811
Clé InChI JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
CID PubChem 15538
Nom IUPAC tert-butyl3-oxobutanoate
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl acetoacetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -38°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.421
Quantité 100 mL
Fieser 01,83
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide