Learn More
Bromoacétate de tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2692249 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
Code produit. 10764831
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5292-43-3
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000188
Clé InChI BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
CID PubChem 79177
Nom IUPAC Tert-butyl 2-bromoacétate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl bromoacetate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3380g/mL
Point d’ébullition 50°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4440 to 1.446
Quantité 10 mL
Beilstein 02, I, 96
Gravité spécifique 1.338
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide