Learn More
Chloroacétate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442518
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11442518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15833.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 107-59-5 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
tert-Butyl chloroacetate is used in the synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride, cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction and 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétate de tert-butyle est utilisé dans la synthèse du chlorhydrate d’acide imidazol-1-yl-acétique, de l’ester d’aziridine disubstitué cis via la réaction aza-Darzens et des capteurs à base de couronne 1,10-diaza-18-6 portant un fluorophore de coumarine.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 107-59-5
Formule moléculaire C6H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.602
Numéro MDL MFCD00000930
Clé InChI KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
CID PubChem 66052
Nom IUPAC 2-chloroacétate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau tert-Butyl chloroacetate
Densité 1.053
Point d’ébullition 155°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Odeur Ester-like
Formule linéaire ClCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.423
Quantité 100 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1753006
Merck Index 14,1563
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 150.61
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado