missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formate de tert-butyle, SPEX CertiPrep™

Code produit 12999454 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12999454 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12999454 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
Formiate de tert-butyle762-75-41000 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Conformité GHS / OSHA

Spécification

Nom chimique ou matériau tert-Butyl formate
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 762-75-4, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C5H10O2
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC=O
Nom IUPAC formate de tert-butyle
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
CID PubChem 61207
Quantité 1 mL
Afficher plus Show Less

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.