Learn More
Méthyl-tertio-butyl-éther CHROMASOLV™, pour HPLC,  ≥99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7073718
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15654660
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 34875100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-methoxy-2-methylpropane
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Note relative au nom for HPLC
Densité 0.74g/mL at 25°C
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Quantité 100 mL
Indice de réfraction n20/D 1.369
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
SMILES CC(C)(C)OC
Poids de la formule 88.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.