Learn More
tert-Butyl N-[(1S)-1-((2S)-Oxiran-2-yl)-2-phényléthyl]carbamate, Mikromol™
Description
tert-butyl N-[(1S)-1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phényléthyl]carbamate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane |
| CAS | 98737-29-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H21 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Carbamic acid, N-[(1S)-1-[(2S)-2-oxiranyl]-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (1-oxiranyl-2-phenylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Carbamic acid, [(1S)-1-(2S)-oxiranyl-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2S)-[(1S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-phenylethyl]oxirane, (2S,3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2S)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-[(2S)-oxiranyl]-2-phenylethyl]carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H]2CO2 |
| Nom IUPAC | tert-butil N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-phényléthyl]carbamate |
| Afficher plus |