Learn More
tert-butyl N-((1S)-1-benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate, Mikromol™
Product Code. 30052274
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30052274 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052274 Supplier Mikromol Supplier No. MM3624.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
tert-butyl N-((1S)-1-benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
CAS 102123-74-0
Noms d’analytes ou de composants tert-Butyl N-((1S)-1-Benzyl-3-chloro-2-oxopropyl)carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H20 Cl N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Carbamic acid, N-[(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S)-3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, (3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, N-Boc phenylalanyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C15H20ClNO3/c1-15(2,3)20-14(19)17-12(13(18)10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)CCl
Nom IUPAC N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phénylbutan-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 297.7772
Quantité 25 mg
Poids de la formule 297,1132 g/mol