Learn More
tert-butyl N-(4-pipéridinylméthyl)carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-4510571
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
Code produit. 10243432
Marque: Thermo Scientific Maybridge SPB08455CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 135632-53-0
Formule moléculaire C11H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.309
Clé InChI VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
CID PubChem 723429
Nom IUPAC N-(piperidin-4-ylméthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 95%