Learn More
Éther tertiobutyle vinyle, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341693 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 10341693
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 926-02-3
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00048246
Clé InChI PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
CID PubChem 70220
Nom IUPAC 2-éthénoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl vinyl ether
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7620g/mL
Point d’ébullition 78°C
Point d’éclair -17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3970 to 1.399
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 0.762
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Stabilisateur approx. 100ppm KOH
Viscosité 0.41 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl vinyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.