Learn More
Chlorure de tert-butylacétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10094093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
Code produit. 10094093
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7065-46-5
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.61
Numéro MDL MFCD00000737
Clé InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
CID PubChem 81514
Nom IUPAC Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylacetyl chloride
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 127.0°C to 129.0°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2COCl
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide