Learn More
Tert-butyldichlorophosphine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
Code produit. 10195790
Marque: Thermo Scientific Acros 300530025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25979-07-1
Formule moléculaire C4H9Cl2P
Poids moléculaire (g/mol) 158.98
Numéro MDL MFCD00013615
Clé InChI NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
CID PubChem 117690
Nom IUPAC tert-butyl(dichloro)phosphane
SMILES CC(C)(C)P(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyldichlorophosphine
Point de fusion 49.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 142.0°C to 150.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CPCl2
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in n-pentane,n-hexane,ether,toluene,,thf
Poids de la formule 158.98
Forme physique Masse cristalline à faible fusion