Learn More
Trifluorométhanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10012760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
Code produit. 10012760
Marque: Thermo Scientific Acros 209860050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69739-34-0
Formule moléculaire C7H15F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 264.33
Numéro MDL MFCD00000405
Clé InChI WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
CID PubChem 123564
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate [tert-butyl(diméthyl)silyl]
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.3850 to 1.388
Quantité 5 mL
Fieser 10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 264.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.