Learn More
Tert-butyldiphénylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490653
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11490653
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12721.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.863 g/mol
tert-Butyldiphenylchlorosilane acts as a silylating reagent used to protect alcohols and in the preparation of silyl ethers. It plays a major role as a raw material and a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used for the synthesis of interphenylene phenyloxazoles which can be used for the treatment of circulatory disorders, angina and stroke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butyldiphénylchlorosilane agit comme réactif de silylation utilisé dans la protection des alcools et la préparation d’éthers silylés. Il joue un rôle majeur en tant que matière première et précurseur dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé pour la synthèse des interphényles phénoxazoles qui peuvent être utilisés pour le traitement des troubles circulatoires, de l’angine et des accidents vasculaires cérébraux.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58479-61-1
Formule moléculaire C16H19ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 274.863
Numéro MDL MFCD00000497
Clé InChI MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
CID PubChem 94078
Nom IUPAC tert-butyl-chloro-diphénylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Point d’ébullition 90°C to 92°C (0.01mmHg)
Nom chimique ou matériau tert-Butyldiphenylchlorosilane
Quantité 10 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 644023
Point d’éclair 112°C (233°F)
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Poids de la formule 274.87
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.568
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.072