Learn More
tert-butylhydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409486
Click to view available options
Quantité:
500 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1000g
2500g
500g
Code produit. 11409486
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19206.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le TBHQ a été utilisé pour étudier l’inactivation des souches barotolérantes de Listeria monocytogenes et d’Escherichia coli. Les matériaux d’électrode respectueux de l’environnement pour les supercondensateurs ont été obtenus en décorant la surface des nanofeuilles de graphène avec TBHQ. Le TBHQ est fréquemment utilisé comme agent de conservation alimentaire. Inhibition de la rancidité oxydative dans des flocons de poisson cuits congelés par la tert-butylhydroquinone. L’activation de l’élément de réponse antioxydante dépendante du facteur 2 apparenté au facteur E2 nucléaire se produit par la tert-butylhydroquinone de préférence dans des astrocytes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (10 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1948-33-0
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002344
Clé InChI BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
CID PubChem 16043
ChEBI CHEBI:78886
Nom IUPAC 2-tert-butylbenzène-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylhydroquinone
Point de fusion 126°C to 129°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 295°C
Point d’éclair 171°C (339°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 637923
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(10g/L).
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butylhydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tert-Butylhydroquinone