Learn More
Bunzl Healthcare™ Seringue Luer-Slip excentré
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
Graduations:
1 ml
Conditionnement:
50 pièces
Description
ulliCorps et piston en polypropylène transparent ; Bague à double contact/liliLa butée intégrée du piston empêche le retrait accidentel/liliStérile, sans latex/liliMarquages à l’échelle gras et précis/liliConforme à la norme ISO 7886 (DIS 7886)/liliConditionnés individuellement dans des boîtes à ouverture facile inviolables/liliLivrées sans aiguilles/liliConviennent aux gaz ou aux liquides/liliLuer-Lock excentré/li/ulPour les aiguilles, veuillez vous référer à notre gamme d’aiguilles jetables, ISO 7886 (DIS 7886) : 13127634, 13117614, 13144724, 13187434, 12349219, 13104354.br /br /Destinée exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Matériau | Polypropylene |
| À utiliser avec (application) | Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides |
| Type de produit | Seringue à embout Luer-Slip excentrique |
| Jetable | Oui |
| Graduations | 1 ml |
| Quantité | 50/boîte |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Type de connexion | Luer-Slip excentrique |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |