Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques
Code produit. p-184970
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
20 g
22 g
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1 po
1,5 in
Type de pointe d’aiguille:
Paroi ultra-fine
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11587312
Marque: Terumo™ 2NN2238R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Provides ultra sharp needles, which translate into greater comfort for the patient.
  • Double bevel design
  • Precision manufactured ultrathin wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille 22 g
Sans latex Oui
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,5 in
Type de produit Double Bevel Design
Type de pointe d’aiguille Paroi ultra-fine