Learn More
Thermo Scientific Chemicals TES, 99 %, pour la biochimie
Code produit 10358200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358200 25 g Flacon en verre 25g
10147753 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10358200 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 207510250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-44-8
Formule moléculaire C6H15NO6S
Poids moléculaire (g/mol) 229.247
Numéro MDL MFCD00007532
Clé InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
CID PubChem 81831
ChEBI CHEBI:44356
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Absorbance (0.1M aq. soln.), (0.1M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau TES
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Note relative au nom For biochemistry
Point de fusion 223.0°C to 225.0°C
Couleur Blanc
pH 4 to 8 (0.1M soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Formule linéaire (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 9319
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 229.25
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie