Learn More
Melford Acide libre TES
Code produit 30018843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018843 500 g 500g
30018842 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018843 Fournisseur Melford Code fournisseur T31022500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Nom de la substance : acide 2-tris(hydroxyméthyl)-méthyl-2-amino-1-éthanesulfonique
Numéro CAS : 7365-44-8
Formulemoléculaire:C₆H₁₅NO₆S
Masse moléculaire : 229,25 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau TES, Free Acid
CAS 7365-44-8
Quantité 500 g
Formule moléculaire C6H15NO6S