Learn More
TES, sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15435029
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 15435029
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62706.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un tampon zwitterionique Good
TES has potential for a variety of biological applications. In many culture media that require metal cations, many buffers cannot be used due to chelation or precipitation (citrate or phosphate, for example). TES was found to be beneficial in a study of succinate oxidation. TES is a suitable buffer for epidermal cell growth at pH 7.4 - 7.9 where additional buffering capacity is required. It is also useful in cell culture media formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TES présente un intérêt dans de nombreuses applications biologiques. Dans de nombreux milieux de culture nécessitant des cations de métaux, certains tampons ne peuvent pas être utilisés à cause de la chélation ou de la précipitation (citrate ou phosphate, par exemple). On a découvert que le TES était bénéfique dans une étude sur l’oxydation du succinate. Le tampon TES convient à la croissance des cellules épidermiques à pH 7,4 - 7,9, où une capacité de tampon supplémentaire est requise. Il est également utile dans la formulation des milieux de culture cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (350 g/l) à 20°C, et dans le méthanol (turbidité très faible).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Chimiquement stable et stable aux variations de température et de concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70331-82-7
Formule moléculaire C6H14NNaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 251.23
Numéro MDL MFCD00065482
Clé InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-([Tris(hydroxymethyl)methyl]amino)ethane-1-sulfonic acid sodium salt
CID PubChem 23702152
Nom IUPAC sodium 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propane-2-yl]amino]éthane-1-acide sulfonique
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau TES sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Informations sur la solubilité Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Poids de la formule 251.23