Learn More
TES (cristaux blancs), Fisher BioReagents
Code produit 10387023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10387023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10387023 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP309100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 6,8 à 8,2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TES
CAS 7365-44-8
Point de fusion 223°C
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition >220°C
pH 4.0 to 4.8
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Identification Pass Test
Formule moléculaire C6H15NO6S
Conditionnement Bouteille en verre
Merck Index 15, 9319
Tension de vapeur Negligible
Synonyme N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic Acid
Clé InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]éthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 229.247
CID PubChem 81831
ChEBI CHEBI:44356
Poids de la formule 229.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.