missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination du phosphate total
Conditionnement:
50 tests
Description
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Test 'N Tube products enable convenient testing with ready to use ampules and pre-measured reagents all packed into one convenient package. Available for determinations of a variety of parameters.
- Test 'N Tube: Capped 16mm vials provide a safe, self-contained package for mixing and measurement
- Powder Pillows: Premeasured, single dose packets of powdered reagent
- Dropper bottles: For easy addition of liquid reagents
- Precisely dosed reagents and test cuvettes for easy planning and inventory control
Spécification
Spécification
| Description | Tests de cuve pour la détermination colorimétrique |
| À utiliser avec (application) | Détermination du phosphate total |
| À utiliser avec (équipement) | Hach DR900 |
| Comprend | Tubes de 16 mm, Coussins en poudre persulfate de potassium, Coussins en poudre PhosVer 3, Solution d’hydroxyde de sodium 1,54N, Solution d’acide sulfurique 1,37N |
| Nbre de tests | 25 à 50 (en fonction des blancs) |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | 0,06 à 3,50 mg/L de PO4 |
| Suffisant pour | Plage basse |
| Méthode de test | PhosVer 3 avec digestion à l’acide persulfate |
| Type | Test 'N Tube |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu