Learn More
Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests
Code produit. p-7115597
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination du phosphate total
Conditionnement:
50 tests
Code produit. 16355978
Marque: Hach™ 2742645
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Provides a self-contained package for mixing and measurement. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Cuvette Tests include 16mm capped tubes and all necessary reagents in one convenient package for reliable results and easy handling.
Test 'N Tube products enable convenient testing with ready to use ampules and pre-measured reagents all packed into one convenient package. Available for determinations of a variety of parameters.
  • Test 'N Tube: Capped 16mm vials provide a safe, self-contained package for mixing and measurement
  • Powder Pillows: Premeasured, single dose packets of powdered reagent
  • Dropper bottles: For easy addition of liquid reagents
  • Precisely dosed reagents and test cuvettes for easy planning and inventory control
Spécification
Description Tests de cuve pour la détermination colorimétrique
À utiliser avec (application) Détermination du phosphate total
À utiliser avec (équipement) Hach DR900
Comprend Tubes de 16 mm, Coussins en poudre persulfate de potassium, Coussins en poudre PhosVer 3, Solution d’hydroxyde de sodium 1,54N, Solution d’acide sulfurique 1,37N
Nbre de tests 25 à 50 (en fonction des blancs)
Quantité 1 kit
Plage 0,06 à 3,50 mg/L de PO4
Suffisant pour Plage basse
Méthode de test PhosVer 3 avec digestion à l’acide persulfate
Type Test 'N Tube