Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 1,00 à 10,00 mm
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Spécification
| Porosité | 2,00 mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 3310-1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Certificat d’étalonnage |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |