Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 1,00 à 10,00 mm
Code produit. 15670399 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15670399
Marque: Retsch™ 60.131.006700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Porosité 6,70 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité DIN ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Comprend Certificat d’étalonnage
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm