Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 11,20 à 112,00 mm
Code produit. 15620419 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Porosité unitSize
15620419 31,50 mm 1 pièce
15600409 11,20 mm 1 pièce
15610409 12,50 mm 1 pièce
15620409 13,20 mm 1 pièce
15630409 14,00 mm 1 pièce
15640409 16,00 mm 1 pièce
15650409 18,00 mm 1 pièce
15660409 19,00 mm 1 pièce
15670409 20,00 mm 1 pièce
15680409 22,40 mm 1 pièce
15690409 25,00 mm 1 pièce
15600419 26,50 mm 1 pièce
15610419 28,00 mm 1 pièce
15630419 35,50 mm 1 pièce
15640419 37,50 mm 1 pièce
15650419 40,00 mm 1 pièce
15660419 45,00 mm 1 pièce
15670419 63,00 mm 1 pièce
15680419 75,00 mm 1 pièce
15690419 80,00 mm 1 pièce
15600429 90,00 mm 1 pièce
15610429 100,00 mm 1 pièce
15620429 112,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit. 15620419 Fournisseur Retsch™ Code fournisseur 60.131.031500
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Porosité 31,50 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité DIN ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Comprend Certificat d’étalonnage
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm