Learn More
Retsch™ Tamis de test avec micromailles
Code produit. 15510171 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
112 μm
125 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porosité unitSize
15510171 71 μm 1 pièce
15654168 20 μm 1 pièce
15655637 25 μm 1 pièce
15665637 32 μm 1 pièce
15675637 36 μm 1 pièce
15600379 38 μm 1 pièce
15500171 40 μm 1 pièce
15685637 45 μm 1 pièce
15590161 50 μm 1 pièce
15610379 53 μm 1 pièce
15674188 56 μm 1 pièce
15665515 63 μm 1 pièce
15613077 75 μm 1 pièce
15640864 80 μm 1 pièce
15695637 90 μm 1 pièce
15580161 100 μm 1 pièce
15620379 112 μm 1 pièce
15630379 125 μm 1 pièce
15605647 150 μm 1 pièce
15590171 160 μm 1 pièce
15640379 180 μm 1 pièce
15530171 200 μm 1 pièce
15650379 212 μm 1 pièce
15660379 224 μm 1 pièce
15550171 250 μm 1 pièce
15670379 280 μm 1 pièce
15680379 300 μm 1 pièce
15560171 315 μm 1 pièce
15690379 355 μm 1 pièce
15600389 425 μm 1 pièce
15610389 450 μm 1 pièce
15580171 500 μm 1 pièce
15620389 560 μm 1 pièce
15630389 600 μm 1 pièce
15578841 630 μm 1 pièce
15588841 800 μm 1 pièce
15640389 850 μm 1 pièce
15650389 900 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15510171 Leverantör Retsch™ Leverantörsnummer 60.131.000071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Specifikationer
Porosité 71 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité DIN ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Comprend Certificat d’étalonnage
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.