Learn More
Retsch™ Tamis de test avec micromailles
Code produit. 15590161 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
112 μm
125 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15590161
Marque: Retsch™ 60.131.000050
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
  • La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Specifications
Porosité 50 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité DIN ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Comprend Certificat d’étalonnage
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm