Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- Retsch™ Tamis de test avec micromailles
Retsch™ Tamis de test avec micromailles
Code produit. 15674188 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
112 μm
125 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
1 pièce
38 product options available for selection
| Product Code. | Porosité | unitSize |
|---|---|---|
| 15674188 | 56 μm | 1 pièce |
| 15654168 | 20 μm | 1 pièce |
| 15655637 | 25 μm | 1 pièce |
| 15665637 | 32 μm | 1 pièce |
| 15675637 | 36 μm | 1 pièce |
| 15600379 | 38 μm | 1 pièce |
| 15500171 | 40 μm | 1 pièce |
| 15685637 | 45 μm | 1 pièce |
| 15590161 | 50 μm | 1 pièce |
| 15610379 | 53 μm | 1 pièce |
| 15665515 | 63 μm | 1 pièce |
| 15510171 | 71 μm | 1 pièce |
| 15613077 | 75 μm | 1 pièce |
| 15640864 | 80 μm | 1 pièce |
| 15695637 | 90 μm | 1 pièce |
| 15580161 | 100 μm | 1 pièce |
| 15620379 | 112 μm | 1 pièce |
| 15630379 | 125 μm | 1 pièce |
| 15605647 | 150 μm | 1 pièce |
| 15590171 | 160 μm | 1 pièce |
| 15640379 | 180 μm | 1 pièce |
| 15530171 | 200 μm | 1 pièce |
| 15650379 | 212 μm | 1 pièce |
| 15660379 | 224 μm | 1 pièce |
| 15550171 | 250 μm | 1 pièce |
| 15670379 | 280 μm | 1 pièce |
| 15680379 | 300 μm | 1 pièce |
| 15560171 | 315 μm | 1 pièce |
| 15690379 | 355 μm | 1 pièce |
| 15600389 | 425 μm | 1 pièce |
| 15610389 | 450 μm | 1 pièce |
| 15580171 | 500 μm | 1 pièce |
| 15620389 | 560 μm | 1 pièce |
| 15630389 | 600 μm | 1 pièce |
| 15578841 | 630 μm | 1 pièce |
| 15588841 | 800 μm | 1 pièce |
| 15640389 | 850 μm | 1 pièce |
| 15650389 | 900 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15674188
Supplier
Retsch™
Supplier No.
60.131.000056
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- La technologie de jonction de haute qualité garantit un maillage de fil tendu permanent
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et le joint de maille transparente empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l‘acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lorsqu‘ils sont utilisés dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Specifications
Specifications
| Porosité | 56 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 3310-1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Certificat d’étalonnage |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |