Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur à plateforme IKA
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur à plateforme.
- Nécessite un accessoire universel VG 3.3
- Facilite le vortex multi-tubes
Specifications
Specifications
| Capacité | Tubes |
| Dimension du tube | 12 mm |
| Type de produit | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
| Description | Accessoire pour adaptateur de tube à essai |
| Modèle | Modèle MS 1,32 |
| À utiliser avec (équipement) | Fixation universelle, agitateur |
| Nbre de positions | 6 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction