Learn More
Kartell™ Bouchons pour tubes à essai
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
10,5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
À utiliser avec (équipement):
Tubes à essai de 12 mm
Tubes à essai de 16 mm
Tubes à essai de 24 mm de diamètre
Tubes à essai de 35 mm de diamètre
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Fabriqué en PE
- Conçu pour les tubes à essai en plastique ou en verre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Diamètre (métrique) externe | 10,5 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchons pour tubes à essai |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| Quantité | 100/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 12 mm |