Learn More
OHAUS™ Porte-tubes à essai
Code produit. 15732639 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
13 tubes à essai de 22 à 25 mm
18 tubes à essai de 19 à 21 mm
20 tubes à essai de 15 à 18 mm
34 tubes à essai de 12 à 13 mm
4 tubes à essai de 26 à 29 mm
52 microtubes de 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15732639
Marque: OHAUS™ 30400221
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélange mains libres conçu pour s’adapter à l’agitateur vortex à usage intensif. S’attache facilement sur le dessus de l’agitateur avec une fixation magnétique.
  • À utiliser avec le mélangeur vortex à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 20 tubes à essai de 15 à 18 mm
Dimension du tube de 15 à 18 mm
Type de produit Insert en mousse
Matériau Mousse
Description Insert en mousse pour tubes de 15 à 18 mm (20)
À utiliser avec (équipement) Agitateur Vortex
Quantité d’emballage 1 de chaque