Learn More
Elma™ Supports de tubes à essai
Code produit. 17851297
Click to view available options
Modèle:
100/120
150/300
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17851297
Marke: Elma™ 1112084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ensures that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
  • Diverse Elma holders ensure that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket
  • Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
  • Allows items to be individually positioned
  • Lets you clearly structure your cleaning process
  • Prevents scratches on the tank floor
  • Holders are available for various applications
  • Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Spezifikation
Type Test Tube Holder
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Matériau Acier inoxydable
Modèle 100/120
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt