Learn More
Velp Scientifica™ Rack pour tubes à essai
Code produit. 15359564 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
7
20
36
Capacité:
20 tubes de 17 mm de diamètre
36 tubes de 11 mm de diamètre
7 tubes de 29 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15359564
Marque: Velp Scientifica™ A00000092
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le racks de tubes à essai Velp Scientifica™ est un accessoire essentiel pour le bain à circulation ouvert Velp Scientifica™ (OCB).
  • Entièrement transparent pour un contrôle visuel constant
  • Convient à une grande variété de tailles de tubes à essai
Spécification
Description Rack pour tubes à essai
À utiliser avec (équipement) OCB
Capacité 20 tubes de 17 mm de diamètre
Matériau Polycarbonate
Nbre de positions 20