Learn More
Velp Scientifica™ Rack pour tubes à essai
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
7
20
36
Capacité:
20 tubes de 17 mm de diamètre
36 tubes de 11 mm de diamètre
7 tubes de 29 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entièrement transparent pour un contrôle visuel constant
- Convient à une grande variété de tailles de tubes à essai
Spécification
Spécification
| Description | Rack pour tubes à essai |
| À utiliser avec (équipement) | OCB |
| Capacité | 20 tubes de 17 mm de diamètre |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre de positions | 20 |