Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Rack pour tubes à essai
Code produit. 10073541
Click to view available options
Capacité:
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (30 mm)
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
16 mm
18 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10073541
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0052 058
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquée en acier inox. Portoir pour tubes à essai Edmund Bühler GmbH™ à utiliser avec un pied à charnière sur plateau universel ou avec bande de serrage sur système de rack.
  • En acier inox
  • Dimensions : 289 x 100 mm
  • Fixation à un pied à charnière varier l’angle (commander séparément)
  • Pour une utilisation avec agitateurs à plateforme universels
Spécification
Comprend Barrettes de serrage et pied à charnière
Type de produit Test Tube Rack
Couleur Metal
Capacité Tubes (18 mm)
Matériau Stainless Steel
Positions 44
Stérilité Non stérile
Quantité 1/boîte
Dimensions 18 mm
Dimensions (L x l) 289 x 100mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 18 mm