Learn More
Kartell™ Portoir pour tubes à essai, 4 x 10, trous de 20 mm de diamètre, 105 x 246 x 72 mm, PP jaune
Click to view available options
Positions:
40
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Portoir immergeable
- Empilable
- Utilisable en bain-marie: ne flotte pas!
- Utilisable au congélateur
- Repérage alphanumérique
- Portoir
- Portoir
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 4 x 10 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Capacité | Tubes (20 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 40 |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 20 mm |