Learn More
Nickel Electro™ Racks pour tubes à essai
Code produit. 11449529 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Tubes (12 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (31 mm)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
11449529 Tubes (31 mm) 1 pièce
11429529 Tubes (18 mm) -
12347483 Tubes (16 mm) 1 pièce
11409529 Tubes (12 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11449529 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 6900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai pour qu’il s’adapte à différents diamètres externes de tubes à essai. Les portoirs pour tubes à essai Nickel Electro™ sont en acier inox non magnétique et sont fournis à plat, prêts à être montés.
  • Acier inox
  • Non magnétique
  • Montage facile
  • Démontable à des fins de nettoyage et de stérilisation
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité Tubes (31 mm)
Matériau Acier inoxydable
Positions 12
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de diamètre extérieur de 31 mm
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 270 x 138 x 70 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 31 mm
Diamètre (métrique) du puits 32 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai