Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint, with Conical Bottom
Code produit. 10176684
Click to view available options
Diamètre (métrique):
17 mm
Longueur (métrique):
115 mm
120 mm
Type de bouchon:
Bouchon
Hexagonal
Non inclus
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10176684
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05705115
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec fond conique
  • Avec prise NS 14/23
  • Disponibles sans bouchon
  • Avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Matériau du bouchon Polyéthylène
Longueur (métrique) 115 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de bouchon Bouchon
Forme du fond Conical