Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse à bouchon lavande, à paroi moyenne
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Beskrivelse
- Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
- En verre sodocalcique
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Disponible avec bord ourlé ou bord droit
- Avec fond rond
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 35 ml |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Type de produit | Tube à essai |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion