Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, cote de calcium, sans bord, à paroi mince
Code produit. 17961142 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
25 ml
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
13 mm
16 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17961142
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
  • Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • En verre sodocalcique
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Graduated NRIN
Diamètre (métrique) 13 mm
Type de bouchon Non inclus
Type de produit Tube à essai
Épaisseur de paroi 0.6 mm