Learn More
Testostérone 1,0 mg/ml dans de l'acétonitrile, LoGiCal
Code produit 30461099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461099 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461099 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0323.0011
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Testostérone 1,0 mg/ml dans de l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone
CAS 58-22-0
Noms d’analytes ou de composants Testosterone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H28 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 17 beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one
Formule InChI InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
Nom IUPAC (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-10,13-diméthyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 288.42
Quantité 1 mL
Poids de la formule 288,2089 g/mol