Få mere at vide
17-heptanoate de testostérone, Lipomed
Artikelnummer. 30457498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
30457498 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457498 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES1242100
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
17-heptanoate de testostérone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Noms d’analytes ou de composants Testosterone enanthate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H40 O3
Synonyme Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17 beta)-, Testosterone, heptanoate (6 CI,8 CI), (17 beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nom IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] heptanoate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 400.59
Quantité 100 mg
Poids de la formule 400.2977 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.