Learn More
17-heptanoate de testostérone, Lipomed
Code produit 30461144
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461144 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461144 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMTES124250
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
17-heptanoate de testostérone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Noms d’analytes ou de composants Testosterone enanthate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H40 O3
Synonyme Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17 beta)-, Testosterone, heptanoate (6 CI,8 CI), (17 beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nom IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] heptanoate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 400.59
Quantité 50 mg
Poids de la formule 400.2977 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.