Learn More
Testostérone, Mikromol™
Code produit 18083290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083290 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18083290 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0323.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Percutacrine androgenique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone
CAS 58-22-0
Noms d’analytes ou de composants Testosterone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H28 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Testosterone (7CI,8CI), (+)-Testosterone, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)-, (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-Delta4-androsten-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17beta-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17beta-ol, Androst-4-en-17beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17beta-ol-3-one, Testosterone Decanoate Impurity A, Testosterone Enantate Impurity D, Testosterone Isocaproate Impurity A, Testosterone Propionate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 288.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 288,2089 g/mol