Learn More
Phénylpropionate de testostérone, Mikromol™
Description
Phénylpropionate de testostérone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone Phenylpropionate |
| CAS | 1255-49-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Testosterone Phenylpropionate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C28 H36 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Testosterone, hydrocinnamate (6CI,7CI,8CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, Retandrol, Testosterone 17-phenylpropionate, Testosterone phenpropionate, Testosterone phenylpropanoate, Testosterone phenylpropionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, (17beta)-17-(1-Oxo-3-phenylpropoxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl beta-phenylpropionate |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-fenilpropanoato |
| Afficher plus |