Learn More
Testo™ Bandelettes de thermomètre en feuille de métal auto-adhérente Testoterm™
Code produit. p-8015017
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 154°C
161°C à 204°C
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10579091
Marque: Testo™ 0646 1724
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surveillez la température des objets en mouvement ou de petite taille, ainsi que pour la surveillance à long terme des températures de transport et de stockage.Les bandelettes de thermomètre en feuille de métal auto-adhérente Testoterm™ peuvent être appliquées à différentes surfaces.
  • Bandelettes de température auto-adhésives
  • Elles changent de couleur lorsque les seuils sont dépassés dans les 2 à 3 secondes
  • Plage de températures de +116 à +154°C
Spécification
Dimensions (L x l x H) 50 x 18 mm
Température max. (métrique) 154°C
Température min. (métrique) 116°C
Plage de températures (métrique) 116°C à 154°C
Précision ±1,5°C