Learn More
Solution d‘hydroxyde d‘ammonium tétra-N-butyle 0,1 M (0,1 N) dans le toluène / méthanol, solution étalon prête à l‘emploi, pour l‘analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Solution d‘hydroxyde d‘ammonium tétra-N-butyle 0,1 M (0,1 N) dans le toluène / méthanol, solution standard prête à l‘emploi, pour l‘analyse volumétrique
Specifications
Specifications
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Poids de la formule | 259,47 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Methyl alcohol, 1-Butanaminium,N, N, N-tributyl-,hydroxide