Learn More
Hexafluorophosphate de tétra-n-butylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10266151 25 g Flacon en verre 25g
10275431 100 g Flacon en verre 100g
11975701 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10266151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.60€
    85.90€ / 25g
    Économisez 5.70€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3109-63-5
Formule moléculaire C16H36F6NP
Poids moléculaire (g/mol) 387.44
Numéro MDL MFCD00011748
Clé InChI BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
CID PubChem 165075
Nom IUPAC hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tetrabutylazanium
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Point de fusion 244.0°C to 246.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4N(PF6)
Poids de la formule 387.44
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.