Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 1,0M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368015
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11368015
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08164.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 1,0M dans le méthanol est utilisé comme base solide en chimie organique. Il est utilisé dans des conditions de transfert de phase pour effectuer l’alkylation et la déprotonation.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et corrosifs pour le métal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densité 0.83
Point d’éclair 11°C (51°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.3825
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3571228
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Nom IUPAC hydroxyde de tétrabutylazanium
Poids de la formule 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M dans le méthanol