Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 40 % p/p dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043801
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11367845
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02809.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. solution is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is used as a curing accelerator for epoxy resins. It is also used in preparation of dichlorocarbene from chloroform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution d’hydroxyde de tétra-n-butylammonium,40 %, est utilisée comme catalyseur de transfert de phase dans la synthèse organique, en particulier pour les réactions d’alkylation et de condensation. Il est utilisé comme accélérateur de durcissement pour les résines époxy. Il est également utilisé dans la préparation du dichlorocarbène à partir du chloroforme.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et corrosifs pour le métal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densité 0.99
pH 14.0
Point d’éclair None
Odeur Amine-like
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Indice de réfraction 1.408
Quantité 50 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 3571228
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Nom IUPAC hydroxyde de tétrabutylazanium
Poids de la formule 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetra-n-butylammonium hydroxide